Få mere at vide
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamin, 95%
Artikelnummer. 15480839
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480839 5 g 5g
15470839 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63888.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 90390-07-1 | C9H10F3N | 189,181 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90390-07-1
Molekylær formel C9H10F3N
Molekylvægt (g/mol) 189.181
MDL nummer MFCD04115410
InChI nøgle JFLPPELZYKHKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-trifluoromethyl benzylamine, n-methyl-n-3-trifluoromethyl benzyl amine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, methyl 3-trifluoromethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-trifluoromethyl, n-methyl 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine hydrochloride, chembrdg-bb 4004318, methyl-3-trifluoromethyl-benzyl-amine
PubChem CID 485414
IUPAC navn N-methyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Farve Farveløs
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Formel vægt 189.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Olie