Få mere at vide
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamin, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Formel vægt | 189.18 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Olie |