Få mere at vide
N-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10357014
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10357014 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10183374 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357014 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56346CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 886851-49-6
Molekylær formel C12H13N3
Molekylvægt (g/mol) 199.257
MDL nummer MFCD09702386
InChI nøgle AHOVMAYXXRVWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, methyl 3-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyrimidinyl, n-methyl-1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, n-3-pyrimidin-2-yl benzyl methylamine, 2-3-methylamino methyl phenyl pyrimidine, methyl 3-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-2-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 24229568
IUPAC navn N-methyl-1-(3-pyrimidin-2-ylphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.26
Procent renhed 97%