Få mere at vide
N-Methyl-3-phenylpropylamin, TRC
Artikelnummer. 30473949
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30473949 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30473949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325690250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale methyl(3-phenylpropyl)amine
CAS 23580-89-4
Molekylær formel C10 H15 N
Mængde 250 mg
Synonym N-methyl-3-phenyl-propan-1-amine, Fluoxetine Imp. B (EP), 1M-3PP
InChI formel InChI=1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
SMIL CNCCCc1ccccc1
IUPAC navn N-methyl-3-phenylpropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 149.23
Formel vægt 149.1204