Få mere at vide
N-Methyl-3-phenylpropylamin, TRC
Artikelnummer. 30010406
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010406 100 mg
30009989 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325690100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23580-89-4
Molekylær formel C10 H15 N
Molekylvægt (g/mol) 149.23
Synonym N-methyl-3-phenyl-propan-1-amine, Fluoxetine Imp. B (EP), 1M-3PP
IUPAC navn N-methyl-3-phenylpropan-1-amin
SMIL CNCCCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale methyl(3-phenylpropyl)amine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
Formel vægt 149.1204