Få mere at vide
N-methyl-3-phenoxybenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225864
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10225864 250 mg 250mg
10762295 1 g 1g
10002324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10225864 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC57146CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 129535-78-0
Molekylær formel C14H15NO
Molekylvægt (g/mol) 213.28
MDL nummer MFCD02089413
InChI nøgle GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine, methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine, n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine, benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy, acmc-209bgx, benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy
PubChem CID 10512764
IUPAC navn N-methyl-1-(3-phenoxyphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-3-phenoxybenzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 213.28
Procent renhed 97%