Få mere at vide
N-Methyl-3-methylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452758
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452758 250 mg 250mg
15442758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56299.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74786-81-5
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.193
MDL nummer MFCD01211937
InChI nøgle WKSODUAHKWBHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-methylbenzamide, 3,n-dimethylbenzamide, benzamide,n,3-dimethyl, benzamide, n,3-dimethyl-9ci, n-methyl 3-methylphenyl carboxamide
PubChem CID 966002
IUPAC navn N,3-dimethylbenzamide
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-3-methylbenzamide
Mængde 250 mg
Formel vægt 149.18
Procent renhed 97%