Få mere at vide
n-methyl-(3-methoxythien-2-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10575754
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10575754 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10462114 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10575754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68646CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 944450-93-5
Molekylær formel C7H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 157.23
MDL nummer MFCD11841072
InChI nøgle HDALHOAZSOWZLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxythiophen-2-yl methyl methyl amine, 3-methoxythiophen-2-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-3-methoxythien-2-yl methylamine, 3-methoxy-2-methylamino methyl thiophene, 1-3-methoxythiophen-2-yl-n-methylmethanamine, 3-methoxy 2-thienyl methyl methylamine
PubChem CID 43811050
IUPAC navn 1-(3-methoxythiophen-2-yl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=C(OC)C=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(3-methoxythien-2-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 157.24
Procent renhed 97%