Få mere at vide
N-methyl-3-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-methyl-3-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzylamine |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 203.24 |
| Procent renhed | 95% |