Få mere at vide
N-methyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10396424
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10396424 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10082254 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396424 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56146DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 892502-10-2
Molekylær formel C12H15N3
Molekylvægt (g/mol) 201.273
MDL nummer MFCD08690303
InChI nøgle RXKBCAGRFVIQTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 3-pyrazolylmethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 1-3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine
PubChem CID 18525881
IUPAC navn N-methyl-1-[3-(pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC(=C1)CN2C=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 201.27
Procent renhed 90%