Få mere at vide
N-methyl-3-(1,3-thiazol-2-yl)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577874
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10577874 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10123964 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10577874 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC36546CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 892501-89-2
Molekylær formel C11H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 204.291
MDL nummer MFCD09025830
InChI nøgle MNTPWZTYKCKBQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-1,3-thiazol-2-yl benzylamine, n-methyl-1-3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, methyl 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-thiazolyl, n-methyl-1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine
PubChem CID 18525729
IUPAC navn N-methyl-1-[3-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-3-(1, 3-thiazol-2-yl)benzylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.3
Procent renhed 95%