Få mere at vide
N-methyl-3-(1,3-thiazol-2-yl)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-3-(1, 3-thiazol-2-yl)benzylamine |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 204.3 |
| Procent renhed | 95% |