Få mere at vide
N-methyl-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11320697
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11320697 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10174004 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320697 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52246CB
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-71-4
Molekylær formel C13H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 221.3
MDL nummer MFCD09064962
InChI nøgle ZTMRIJRRCHAUNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-tetrahydropyran-4-yloxy benzylamine, n-methyl-1-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanamine, methyl 2-oxan-4-yloxy phenyl methyl amine, n-methyl-n-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzyl amine, n-methyl-1-2-oxan-4-yl oxy phenyl methanamine, methyl 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ;oxy ;phenyl ;methanamine
PubChem CID 24229518
IUPAC navn N-methyl-1-[2-(oxan-4-yloxy)phenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC=C1OC2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 221.3
Procent renhed 95%