Få mere at vide
N-methyl-2-(phenoxymethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143724
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10143724 1 g 1g
10012324 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143724 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58546DA
Kemiske identifikatorer
CAS 892502-17-9
Molekylær formel C15H17NO
Molekylvægt (g/mol) 227.307
MDL nummer MFCD09025894
InChI nøgle WFUPXVCKIKJBIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-phenoxymethyl benzylamine, methyl 2-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-phenoxymethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-phenoxymethyl
PubChem CID 18525895
IUPAC navn N-methyl-1-[2-(phenoxymethyl)phenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC=C1COC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-2-(phenoxymethyl)benzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 227.31
Procent renhed 97%