Få mere at vide
N-methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163274
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10163274 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10412264 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163274 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69646CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 941717-08-4
Molekylær formel C12H18N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 270.35
MDL nummer MFCD09879987
InChI nøgle ASGSHKVYZRSASF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-morpholinosulfonyl benzylamine, 4-2-methylamino methyl phenylsulphonyl morpholine, methyl 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methyl amine, 4-2-methylamino methyl phenylsulfonyl morpholine, n-methyl-1-2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine
PubChem CID 24229774
IUPAC navn N-methyl-1-(2-morpholin-4-ylsulfonylphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 270.35
Procent renhed 97%