Få mere at vide
N-methyl-2-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10051934
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10051934 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10061934 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60446CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 915707-57-2
Molekylær formel C14H23N3
Molekylvægt (g/mol) 233.359
MDL nummer MFCD09065003
InChI nøgle OEVIJYRNRIFBSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, methyl 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methyl amine, n-methyl-2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzylamine, n-methyl-1-2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, methyl 2-4-methyl 1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-n-methyl
PubChem CID 24229620
IUPAC navn N-methyl-1-[2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC=C1N2CCCN(CC2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-2-(4-methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 233.36
Procent renhed 97%