Få mere at vide
N-methyl[2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622875
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10622875 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10451704 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10622875 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49646DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 879896-56-7
Molekylær formel C11H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 203.25
MDL nummer MFCD09702360
InChI nøgle LJDBGVKOXDSIQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methylamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, methyl 2-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 24229504
SMIL CNCC1=CC=CC=C1C1=NC(C)=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl[2-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn methyl({[2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methyl})amin
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%