Få mere at vide
N-Methyl-2-[2-(methylamino)phenoxy]anilin, TRC
Artikelnummer. 30467076
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467076 50 mg
30467008 10 mg
30472862 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30467076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM10360050MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76967-82-3
Molekylær formel C14H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 228.3
Synonym 2,2'-Oxybis[N-methylbenzenamine], 2,2'-Oxybis(N-methylaniline)
IUPAC navn N-methyl-2-[2-(methylamino)phenoxy]aniline
SMIL CNc1ccccc1Oc2ccccc2NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2-[2-(methylamino)phenoxy]aniline
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)17-14-10-6-4-8-12(14)16-2/h3-10,15-16H,1-2H3
Formel vægt 228.1263