Få mere at vide
N-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360657
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11360657 250 mg 250mg
10307454 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360657 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47546CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-64-5
Molekylær formel C11H14N4
Molekylvægt (g/mol) 202.261
MDL nummer MFCD09025848
InChI nøgle VHDVEBIJXKJALO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 2-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanamine
PubChem CID 18525820
IUPAC navn N-methyl-1-[2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC=C1CN2C=NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-2-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 202.26
Procent renhed 97%