Få mere at vide
N-methyl-2-[1-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567674
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10567674 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10567674 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62146DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
CAS 898598-62-4
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H14F3N3
MDL nummer MFCD09817515
Mængde 1 g
Synonym n-methyl-2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzylamine, methyl 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
InChI nøgle OTPQTKMWNNGSEX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=CC=CC=C1C2=CC(=NN2C)C(F)(F)F
IUPAC navn N-methyl-1-[2-[2-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]phenyl]methanamin
Molekylvægt (g/mol) 269.271
PubChem CID 24229664
Formel vægt 269.27
Procent renhed 97%