Få mere at vide
N-Methyl-1-phenylmethanamine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31020869
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31020869 10 g -
31019526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31020869 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14506410g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-1-phenylmethanamine
CAS 103-67-3
Molekylær formel C8H11N
MDL nummer MFCD00008289
Mængde 10 g
SMIL CNCC1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Procent renhed 98%