Få mere at vide
N-methoxy-N-methylbenzamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11935551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11935551 5 g Glasflaske 5g
11945551 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436560050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6919-61-5
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
InChI nøgle UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-methoxybenzamide, benzamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methyl-benzamide, methyl n-methylbenzohydroxamate, pubchem17496, acmc-1b5bp, n-methoxy-n-methylbenzamid, n-methoxy-n-methyl benzamide, ksc445c3n, n-methoxy-n-methylbenzamide
PubChem CID 569575
ChEBI CHEBI:59742
IUPAC navn N-methoxy-N-methylbenzamid
SMIL CN(C(=O)C1=CC=CC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methoxy-N-methylbenzamide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 85 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske