Få mere at vide
N-Methoxy-N-methylbenzamide, 98%
Artikelnummer. 15410588
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15410588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54253.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6919-61-5 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6919-61-5
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD00075320
InChI nøgle UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-methoxybenzamide, benzamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methyl-benzamide, methyl n-methylbenzohydroxamate, pubchem17496, acmc-1b5bp, n-methoxy-n-methylbenzamid, n-methoxy-n-methyl benzamide, ksc445c3n, n-methoxy-n-methylbenzamide
PubChem CID 569575
ChEBI CHEBI:59742
IUPAC navn N-methoxy-N-methylbenzamide
SMIL CN(C(=O)C1=CC=CC=C1)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Methoxy-N-methylbenzamide
Tæthed 1.085
Kogepunkt 70°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 25 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%