Få mere at vide
N-methoxy-N-methylbenzamid, 98%
Artikelnummer. 15400588
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15400588 5 g 5g
15410588 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54253.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 6919-61-5 | C9H11NO2 | 165,192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6919-61-5
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD00075320
InChI nøgle UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-methoxybenzamide, benzamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methyl-benzamide, methyl n-methylbenzohydroxamate, pubchem17496, acmc-1b5bp, n-methoxy-n-methylbenzamid, n-methoxy-n-methyl benzamide, ksc445c3n, n-methoxy-n-methylbenzamide
PubChem CID 569575
ChEBI CHEBI:59742
IUPAC navn N-methoxy-N-methylbenzamid
SMIL CN(C(=O)C1=CC=CC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methoxy-N-methylbenzamide
Tæthed 1.085
Kogepunkt 70 °C
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 5 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%