Få mere at vide
N-Methoxy-N-methyl-2-(triphenylfosforanyliden)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30474300
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474300 500 mg
30474900 100 mg
30478664 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM337775500MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129986-67-0
Molekylær formel C22H22NO2P
Molekylvægt (g/mol) 363.39
SMIL CON(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methoxy-N-methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetamide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22NO2P/c1-23(25-2)22(24)18-26(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,1-2H3