Få mere at vide
N-isopropylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30401916
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401916 25 g
30399916 100 g
30401221 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82435525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-97-6
Molekylær formel C10 H15 N
Molekylvægt (g/mol) 149.23
Synonym N-(1-Methylethyl)benzenemethanamine, (1-Methylethyl)(phenylmethyl)amine, Benzylisopropylamine, N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Isopropyl-N-benzylamine, NSC 60295
IUPAC navn N-benzylpropan-2-amin
SMIL CC(C)NCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropylbenzylamine
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
Formel vægt 149.1204