Få mere at vide
n-Isopropylbenzylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 102-97-6 |
| Tæthed | 0.91 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 199°C to 200°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00008863 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | N-Isopropylbenzylamine, N-Isopropylbenzylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.23 |
| Grad | Research |