Få mere at vide
N-isopropylbenzylamin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isopropylbenzylamine |
| Tæthed | 0.91 |
| Kogepunkt | 199 °C til 201 °C |
| Flammepunkt | 87 °C (190 °F) |
| Brydningsindeks | 1.502 |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 149.24 |
| Procent renhed | 97% |