Få mere at vide
N-isopropylbenzensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30408172
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408172 500 mg
30405843 100 mg
30395407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI874673500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5339-69-5
Molekylær formel C9H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 199.27
Synonym NSC 3549, N-(1-Methylethyl)benzenesulfonamide, Isopropylbenzenesulfonamide, N-Benzenesulfonyl-N-isopropylamine
IUPAC navn N-propan-2-ylbenzensulfonamid
SMIL CC(C)NS(=O)(=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropylbenzenesulfonamide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2S/c1-8(2)10-13(11,12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
Formel vægt 199.0667