Få mere at vide
N-isopropyl-4-methylbenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422288
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422288 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 15422288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55893.MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 21230-07-9 | C10H15NO2S | 213,295 g/mol
N-isopropyl-4-methylbenzensulfonamid, N-alkylering af sulfonamider under anvendelse af inaktive ethere anvendes som alkyleringsreagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Isopropyl-4-methylbenzensulfonamid, N-alkylering af sulfonamider ved hjælp af inaktive ethere anvendes som alkyleringsreagenser.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropyl-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 21230-07-9
Molekylær formel C10H15NO2S
MDL nummer MFCD00543042
Mængde 25 mg
Synonym n-isopropyl-4-methylbenzenesulfonamide, 4-methyl-n-propan-2-yl benzene-1-sulfonamide, n-isopropyl-p-toluenesulfonamide, 4-methyl-n-propan-2-yl benzenesulfonamide, methylethyl 4-methylphenyl sulfonyl amine
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol.
InChI nøgle NXUHAAIJVABUMJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(C)C
IUPAC navn 4-methyl-N-propan-2-ylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 213.295
PubChem CID 4329528
Formel vægt 213.29
Procent renhed 97%