Få mere at vide
N'-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzencarboximidamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10147352
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10147352 1 g 1g
10733557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10147352 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF03217DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 22179-86-8
Molekylær formel C8H7F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 204.152
InChI nøgle QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzamidoxime, n-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzamidine, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, 4-trifluoromethylbenzamidoxime, hydroxyimino 4-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-trifluoromethylbenzamideoxime, benzenecarboximidamide,n-hydroxy-4-trifluoromethyl
PubChem CID 9581576
IUPAC navn N'-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzencarboximidamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide
Analyseprocentområde 90%
Mængde 1 g
Formel vægt 204.15
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk