Få mere at vide
n-Hexyl n-octyl ether, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438967
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438967 5 g 5g
11448967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20576.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17071-54-4
Molekylær formel C14H30O
Molekylvægt (g/mol) 214.393
MDL nummer MFCD00049132
InChI nøgle KUTWKGLRMXBROO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl octyl ether, n-hexyl n-octyl ether, 1-hexyloxy octane, octylhexyl ether, 1-n-hexyloxyoctane, 1-hexyloxy octane #
PubChem CID 519362
IUPAC navn 1-hexoxyoctane
SMIL CCCCCCCCOCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexyl n-octyl ether
Mængde 5 g
Formel vægt 214.39
Procent renhed 98%