Få mere at vide
n-Hexylbenzoat, 98+%
Artikelnummer. 11312456
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312456 25 g 25g
11322456 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06293.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6789-88-4 | C13H18O2 | 206,285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6789-88-4
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.285
MDL nummer MFCD00051714
InChI nøgle UUGLJVMIFJNVFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, hexyl ester, benzoic acid n-hexyl ester, n-hexylbenzoate, n-hexyl benzoate, 1-hexyl benzoate, hexylbenzoate, hexylester kyseliny benzoove, benzoic acid hexyl ester, unii-vr3c36ekjr, fema no. 3691
PubChem CID 23235
IUPAC navn hexylbenzoat
SMIL CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexyl benzoate
Tæthed 0.98
Kogepunkt 272 °C
Flammepunkt 148 °C (298 °F)
Brydningsindeks 1.493
Mængde 25 g
Beilstein 2048117
Formel vægt 206.29
Procent renhed ≥98%