Få mere at vide
n-Heptyl 4-hydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. p-7021280
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11490044
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13555.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1085-12-7 | C14H20O3 | 236.31 g/mol
n-Heptyl 4-hydroxybenzoat bruges til at hæmme mikrobiologisk fordærv, brugt som konserveringsmidler, hudpleje, hårpleje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser n-Heptyl 4-hydroxybenzoat bruges til
at hæmme mikrobiologisk fordærv, brugt som konserveringsmidler, hudpleje, hårpleje.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, phenoxyethanol, propylenglycol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1085-12-7
Molekylær formel C14H20O3
Molekylvægt (g/mol) 236.31
MDL nummer MFCD00016481
InChI nøgle ZTJORNVITHUQJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylparaben, heptyl paraben, heptyl p-hydroxybenzoate, n-heptyl 4-hydroxybenzoate, nipaheptyl, staypro ws 7, n-heptyl p-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, heptyl ester, p-hydroxybenzoic acid heptyl ester, p-oxybenzoesaureheptylester
PubChem CID 14138
ChEBI CHEBI:34788
IUPAC navn heptyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 46°C to 49°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,phenoxyethanol,propylene glycol. Insoluble in water.
Formel vægt 236.31
Procent renhed 98%