Få mere at vide
n-Heptyl 4-hydroxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11490044
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490044 25 g 25g
11400054 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490044 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13555.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1085-12-7 | C14H20O3 | 236,31 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser n-Heptyl 4-hydroxybenzoat bruges til
at hæmme mikrobiologisk fordærv, brugt som konserveringsmidler, hudpleje, hårpleje.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, phenoxyethanol, propylenglycol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1085-12-7
Molekylær formel C14H20O3
Molekylvægt (g/mol) 236.31
MDL nummer MFCD00016481
InChI nøgle ZTJORNVITHUQJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylparaben, heptyl paraben, heptyl p-hydroxybenzoate, n-heptyl 4-hydroxybenzoate, nipaheptyl, staypro ws 7, n-heptyl p-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, heptyl ester, p-hydroxybenzoic acid heptyl ester, p-oxybenzoesaureheptylester
PubChem CID 14138
ChEBI CHEBI:34788
IUPAC navn heptyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 46 °C til 49 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, phenoxyethanol, propylenglycol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 236.31
Procent renhed 98%