Få mere at vide
N-Gamma-Acetyl-N-2-formyl-5-methoxykynenamin, TRC
Artikelnummer. 18080050
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18080050 10 mg
18043120 1 mg
18011730 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18080050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17610010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52450-38-1
Molekylær formel C13 H16 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 264.28
Synonym N-[3-[2-(Formylamino)-5-methoxyphenyl]-3-oxopropyl]acetamide, N1-Acetyl-N2-formyl-5-methoxykynuramine, NSC 688263
IUPAC navn N-[3-(2-formamido-5-methoxyphenyl)-3-oxopropyl]acetamid
SMIL COc1ccc(NC=O)c(c1)C(=O)CCNC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-gamma-Acetyl-N-2-formyl-5-methoxykynurenamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O4/c1-9(17)14-6-5-13(18)11-7-10(19-2)3-4-12(11)15-8-16/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)
Formel vægt 264.111
Procent renhed >95%