Få mere at vide
N'-Formylkynurenin, TRC
Artikelnummer. 30135478
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135478 25 mg
30010158 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF70049025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1022-31-7
Molekylær formel C11 H12 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 236.22
Synonym α-Amino-2-(formylamino)-γ-oxo-Benzenebutanoic Acid;
IUPAC navn 2-amino-4-(2-formamidophenyl)-4-oxobutansyre
SMIL NC(CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formylkynurenine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O4/c12-8(11(16)17)5-10(15)7-3-1-2-4-9(7)13-6-14/h1-4,6,8H,5,12H2,(H,13,14)(H,16,17)
Formel vægt 236.0797
Procent renhed >95%