missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Formylfluoxetine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formylfluoxetine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18F3NO2/c1-22(13-23)12-11-17(14-5-3-2-4-6-14)24-16-9-7-15(8-10-16)18(19,20)21/h2-10,13,17H,11-12H2,1H3 |
| Formel vægt | 337.129 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?