missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Formylcytisine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formylcytisine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c15-8-13-5-9-4-10(7-13)11-2-1-3-12(16)14(11)6-9/h1-3,8-10H,4-7H2/t9-,10+/m0/s1 |
| Formel vægt | 218.1055 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?