CAS RN 53007-06-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Formylcytisine, TRC
CAS: 53007-06-0 Molekylær formel: C12 H14 N2 O2 Molekylvægt (g/mol): 218.25 Synonym: 1,5-Methano-2H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocine-3(4H)-carboxaldehyde, 1,5,6,8-tetrahydro-8-oxo-, (1R,5S)-,1,5-Methano-2H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocine-3(4H)-carboxaldehyde, 1,5,6,8-tetrahydro-8-oxo-, (1R)-,(1R,5S)-1,5,6,8-Tetrahydro-8-oxo-1,5-methano-2H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocine-3(4H)-carboxaldehyde,(-)-N-Formylcytisine,N-Formylcytisine SMIL: O=CN1C[C@@H]2C[C@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2