Få mere at vide
N-Formyl Benzocain, TRC
Artikelnummer. 30137277
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137277 1 g
30010520 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6973001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5422-63-9
Molekylær formel C10 H11 N O3
Molekylvægt (g/mol) 193.199
Synonym 4-(Formylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Benzoic acid, p-formamido-, ethyl ester (6CI), Ethyl 4-(formylamino)benzoate, Ethyl 4-formamidobenzoate, Ethyl p-formamidobenzoate, NSC 12009, Ethyl 4-Formamidobenzoate, N-Formylbenzocaine, N-Formyl benzocaine
IUPAC navn ethyl 4-formamidobenzoat
SMIL CCOC(=O)c1ccc(NC=O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-Formamidobenzoate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
Formel vægt 193.074
Procent renhed >95%