Få mere at vide
N-Formyl-3-mercaptovaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formylpenicillamin |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-6(2,11)4(5(9)10)7-3-8/h3-4,11H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 177.046 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |