CAS RN 158411-82-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Formyl-3-mercaptovaline, TRC
CAS: 158411-82-6 Molekylær formel: C6 H11 N O3 S Molekylvægt (g/mol): 177.22 Synonym: N-Formyl-3-mercaptovaline,DL-Valine, N-formyl-3-mercapto-,NSC 28038,N-Formylpenicillamin IUPAC navn: 2-formamido-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid SMIL: CC(C)(S)C(NC=O)C(=O)O