Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fluorobenzenesulfonimide |
| Smeltepunkt | 110,0 °C til 115,0 °C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 15,4202 |
| Formel vægt | 315.35 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |