Få mere at vide
N-fluorbenzensulfonimid, 97%
Beskrivelse
N-fluorbenzensulfonimid fluorerer aromater, enolater, azaenolater og carbanioner i højt udbytte. Det bruges til diastereoselektiv fluorering af Li-enolater af chirale carboximider, til rettet fluorering af ortho-lithierede aromater og til gennemgang af elektrofile NF-fluoreringsmidler. Asymteriske fluoreringer udføres i nærvær af et Pd-BINAP katalysatorsystem ved stuetemperatur i en ionisk væske. Det er et reagens, der anvendes i en palladium-katalyseret enantioselektiv fluorering af t-butoxycarbonyl-lactoner og -lactamer. Det bruges også til elektrofil difluorering af dihalopyridiner med butyllithium og til direkte omdannelse af alkoholer til dibenzensulfonamider med triphenylphosphin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-fluorbenzensulfonimid fluorerer aromater, enolater, azaenolater og carbanioner i højt udbytte. Det bruges til diastereoselektiv fluorering af Li-enolater af chirale carboximider, til rettet fluorering af ortho-lithierede aromater og til gennemgang af elektrofile NF-fluoreringsmidler. Asymteriske fluoreringer udføres i nærvær af et Pd-BINAP katalysatorsystem ved stuetemperatur i en ionisk væske. Det er et reagens, der anvendes i en palladium-katalyseret enantioselektiv fluorering af t-butoxycarbonyl-lactoner og -lactamer. Det bruges også til elektrofil difluorering af dihalopyridiner med butyllithium og til direkte omdannelse af alkoholer til dibenzensulfonamider med triphenylphosphin.
Opløselighed Meget opløseligt i
acetonitril, dichlormethan eller THF og mindre opløseligt i toluen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fluorobenzenesulfonimide |
| Smeltepunkt | 114 °C til 118 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 5348902 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i acetonitril, dichlorometan eller THF og mindre opløseligt i toluen. |
| Formel vægt | 315.34 |
| Procent renhed | 97% |