Få mere at vide
N-fluorbenzensulfonimid, 97%
Artikelnummer. 11308855
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308855 1 g 1g
11318855 5 g 5g
11328855 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11308855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13955.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 133745-75-2 | C12H10FNO4S2 | 315,333 g/mol
N-fluorbenzensulfonimid fluorerer aromater, enolater, azaenolater og carbanioner i højt udbytte. Det bruges til diastereoselektiv fluorering af Li-enolater af chirale carboximider, til rettet fluorering af ortho-lithierede aromater og til gennemgang af elektrofile NF-fluoreringsmidler. Asymteriske fluoreringer udføres i nærvær af et Pd-BINAP katalysatorsystem ved stuetemperatur i en ionisk væske. Det er et reagens, der anvendes i en palladium-katalyseret enantioselektiv fluorering af t-butoxycarbonyl-lactoner og -lactamer. Det bruges også til elektrofil difluorering af dihalopyridiner med butyllithium og til direkte omdannelse af alkoholer til dibenzensulfonamider med triphenylphosphin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-fluorbenzensulfonimid fluorerer aromater, enolater, azaenolater og carbanioner i højt udbytte. Det bruges til diastereoselektiv fluorering af Li-enolater af chirale carboximider, til rettet fluorering af ortho-lithierede aromater og til gennemgang af elektrofile NF-fluoreringsmidler. Asymteriske fluoreringer udføres i nærvær af et Pd-BINAP katalysatorsystem ved stuetemperatur i en ionisk væske. Det er et reagens, der anvendes i en palladium-katalyseret enantioselektiv fluorering af t-butoxycarbonyl-lactoner og -lactamer. Det bruges også til elektrofil difluorering af dihalopyridiner med butyllithium og til direkte omdannelse af alkoholer til dibenzensulfonamider med triphenylphosphin.
Opløselighed Meget opløseligt i
acetonitril, dichlormethan eller THF og mindre opløseligt i toluen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133745-75-2
Molekylær formel C12H10FNO4S2
Molekylvægt (g/mol) 315.333
MDL nummer MFCD00144885
InChI nøgle RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-fluorobenzenesulfonimide, nfsi, n-fluoro-n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, n-fluorodibenzenesulfonimide, n-fluorobenzensulfonimide, n-fluorobenzenesulphonimide, accufluor nfsi, n-fluorodi benzenesulfonyl amine, bis phenylsulfonyl fluoroamine, n-fluorobis phenylsulfonyl amine
PubChem CID 588007
IUPAC navn N-(benzensulfonyl)-N-fluorbenzensulfonamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(F)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale N-Fluorobenzenesulfonimide
Smeltepunkt 114°C to 118°C
Mængde 1 g
Beilstein 5348902
Opløselighedsinformation Very soluble in acetonitrile,dichloromethane or THF and less soluble in toluene.
Formel vægt 315.34
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.