Få mere at vide
N-ethylmorfin, 99%
Artikelnummer. 10745041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745041 500 mL Glasflaske 500ml
10274810 100 mL Glasflaske 100ml
10227213 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10745041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149405000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-74-3 | C6H13NO | 115,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-74-3
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.17
MDL nummer MFCD00006177
InChI nøgle HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmorpholine, morpholine, 4-ethyl, ethylmorpholine, n-ethylmorfolin, n-ethyl morpholine, n-ethylmorfolin czech, unii-ecm0g991fq, n-ethyl-morpholine, ccris 4818, ecm0g991fq
PubChem CID 7525
IUPAC navn 4-ethylmorpholin
SMIL CCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylmorpholine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -63,0 °C
Farve Brun-grå til cremet
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 139,0 °C
Flammepunkt 27 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4400 til 1,4420
Mængde 500 mL
Beilstein 27, 6
Fieser 01,383
Specifik vægtfylde 0.9
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, acetone og benzen
Formel vægt 115.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver