Få mere at vide
N-Ethylbenzylamin, 95%
Artikelnummer. 15139273 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15139273 500 g Glasflaske 500g
10544721 25 g Glasflaske 25g
10061841 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15139273 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 343715000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 14321-27-8 | C9H13N | 135,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14321-27-8
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00009031
InChI nøgle HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylbenzylamine, benzenemethanamine, n-ethyl, ethylbenzylamine, n-benzylethylamine, benzyl ethyl amine, benzylamine, n-ethyl, benzylethylamine, unii-mm8324ke8v, n-benzyl-n-ethylamine, benzyl-ethyl-amine
PubChem CID 84352
IUPAC navn N-benzylethanamin
SMIL CCNCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylbenzylamine
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 191,0 °C til 194,0 °C
Flammepunkt 66 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2NHC2H5
Brydningsindeks 1,5100 til 1,5130
Mængde 500 g
Beilstein 12,102
Specifik vægtfylde 0.9
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ethylether og benzen
Formel vægt 135.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.