Få mere at vide
N-Ethylbenzylamin, 95%
Artikelnummer. 11387525
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387525 25 mL 25ml
11397525 100 mL 100ml
11307535 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05651.AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 14321-27-8 | C9H13N | 135,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14321-27-8
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00009031
InChI nøgle HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylbenzylamine, benzenemethanamine, n-ethyl, ethylbenzylamine, n-benzylethylamine, benzyl ethyl amine, benzylamine, n-ethyl, benzylethylamine, unii-mm8324ke8v, n-benzyl-n-ethylamine, benzyl-ethyl-amine
PubChem CID 84352
IUPAC navn N-benzylethanamin
SMIL CCNCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylbenzylamine
Tæthed 0.91
Kogepunkt 191 °C til 194 °C
Flammepunkt 66 °C (150 °F)
Brydningsindeks 1.511
Mængde 25 mL
FN nummer UN2735
Beilstein 386023
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 135.21
Procent renhed 97%