Få mere at vide
N-ethyl-p-toluidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4813575 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15244854
Brand: Thermo Scientific Acros 450780250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 622-57-1
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
InChI nøgle AASABFUMCBTXRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethyl-p-toluidine, benzenamine, n-ethyl-4-methyl, n-ethyl-4-toluidine, n-ethyl-p-methylaniline, p-methyl-n-ethylaniline, p-toluidine, n-ethyl, n-ethyl-4-methyl-aniline, n-athyl-p-toluidin, 4-ethylamino toluene, ethyl 4-methylphenyl amine
PubChem CID 61164
IUPAC navn N-ethyl-4-methylanilin
SMIL CCNC1=CC=C(C=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-p-toluidine
Tæthed 0.9380g/mL
Kogepunkt 218°C
Flammepunkt 89°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4NHC2H5
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.938
Formel vægt 135.21
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethyl-p-toluidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.